Imprimer
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06 B25675.14
B25675.06EA 94.5 EUR
B25675.06 B25675.14
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Acide 5-bromo-2-pyridinecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 30766-11-1 Molecular Formula: C6H4B2NO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00234149
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234149
Numéro CAS: 30766-11-1