Bromure de thallium ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Thallium (I) bromure
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-40-4
Molecular Formula: TlBr
Formula Weight: 284.28
Physical Form: Powder
Density: 7.5
Melting Point: ca 460°
Solubility: Practically insoluble in water
Merck Reference: 14,9258
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011273
Formule:
BrTl Point d'ébullition: 815 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼460 °C Densité: 7,5 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011273 Numéro CAS: 7789-40-4 EINECS: 232-163-0 UN: 1707 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,9258 |