Imprimer
Succinate de dibenzyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B25257.14 B25257.22
B25257.14EA 67.4 EUR
B25257.14 B25257.22
Succinate de dibenzyle ≥98%
Succinate de dibenzyle
Purity: 98% CAS No.: 103-43-5 Molecular Formula: C18H18O4 Formula Weight: 298.34 Refractive Index: 1.5960 Melting Point: 42-47° Boiling Point: 245°/15mm Beilstein Reference: 1916056 MDL No.: MFCD00022034
Formule: C₁₈H₁₈O₄
Point d'ébullition: 245 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 42…47 °C
Densité: 1,256
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022034
Numéro CAS: 103-43-5
EINECS: 203-110-9