Acide glyoxylique 50% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Oxoacetic acid
CAS No.: 298-12-4
Molecular Formula: OHCCO2H
Formula Weight: 74.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: -93°
Boiling Point: 111°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00006958
Formule:
C₂H₂O₃ Poids moléculaire: 74.04 g/mol Point d'ébullition: 111 °C Point de fusion: –93 °C Densité: 1.339 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006958 Numéro CAS: 298-12-4 EINECS: 206-058-5 UN: 3265 ADR: 8 III |