Phénylphosphonite de diéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1638-86-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2P(C6H5)
Formula Weight: 198.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₅O₂P Point d'ébullition: 64 °C (0,7 mmHg) Densité: 1,032 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009086 Numéro CAS: 1638-86-4 EINECS: 216-676-7 |