Bis(acétato-O)phényliode ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
Purity: 98+%
CAS No.: 3240-34-4
Molecular Formula: C10H11IO4
Formula Weight: 322.10
Melting Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1879369
Formule:
C₁₀H₁₁IO₄ Point de fusion: 159…161 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008692 Numéro CAS: 3240-34-4 EINECS: 221-808-1 |