Imprimer
Phosphonate de diisopropyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23800.14 B23800.22
B23800.14EA 62.1 EUR
B23800.14 B23800.22
Phosphonate de diisopropyle ≥98%
Phosphonate de diisopropyle
Purity: 98% CAS No.: 1809-20-7 Molecular Formula: C6H15O3P Formula Weight: 166.16 Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.4075 Boiling Point: 72-75°/10mm MDL No.: MFCD00117905
Formule: C₆H₁₅O₃P
Point d'ébullition: 72…75 °C (10 mmHg)
Densité: 0,990
Point éclair: 112 °C (234 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00117905
Numéro CAS: 1809-20-7
EINECS: 217-317-7