trans-2,3-Diméthyloxiranne ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 21490-63-1
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Recognizable
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 79772
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005129
Formule:
C₄H₈O Poids moléculaire: 72.11 g/mol Point d'ébullition: 54…55 °C Densité: 0.804 Point éclair: –26 °C (–14 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005129 Numéro CAS: 21490-63-1 EINECS: 244-406-8 UN: 3271 ADR: 3 II |