(R)-(+)-Oxyde de styrène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 20780-53-4
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1984
Optical Rotation: +32° (neat)
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00066210
Formule:
C₈H₈O Point d'ébullition: 194 °C Densité: 1,051 Point éclair: 74 °C (165 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00066210 Numéro CAS: 20780-53-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |