Imprimer
5-Bromonicotinate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20908.06 B20908.14
B20908.06EA 69 EUR
B20908.06 B20908.14
5-Bromonicotinate de méthyle ≥97%
5-Bromonicotinate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 29681-44-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 96-98° MDL No.: MFCD00173668
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173668
Numéro CAS: 29681-44-5