6-Méthoxynicotinate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 6-methoxynicotinate, 6-Methoxynicotinic acid methylester, Methyl 2-methoxy-5-pyridinecarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 26218-80-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 48-53°
MDL No.: MFCD00674130
Formule:
C₈H₉NO₃ Poids moléculaire: 167.16 g/mol Point de fusion: ∼ 48…53 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00674130 Numéro CAS: 26218-80-4 |