Imprimer
1-Phényl-3-(trifluorométhyl)-5-pyrazolone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03 B20478.06 B20478.14
B20478.03EA 36.5 EUR
B20478.03 B20478.06 B20478.14
1-Phényl-3-(trifluorométhyl)-5-pyrazolone ≥98%
1-Phényl-3-(trifluorométhyl)-5-pyrazolone
Purity: 98% CAS No.: 321-07-3 Molecular Formula: C10H7F3N2O Formula Weight: 228.18 Melting Point: 191-195° Beilstein Reference: 655085
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
Point de fusion: 191…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051655
Numéro CAS: 321-07-3