Imprimer
2-Chloronicotinate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09 B20359.18
B20359.09EA 70.9 EUR
B20359.09 B20359.18
2-Chloronicotinate d'éthyle ≥98%
2-Chloronicotinate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 1452-94-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 MDL No.: MFCD00674129
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674129
Numéro CAS: 1452-94-4