Imprimer
Acide 4-hydrazinobenzoïque chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
B20326.09 B20326.18
B20326.09EA 56.9 EUR
B20326.09 B20326.18
Acide 4-hydrazinobenzoïque chlorhydrate ≥98%
Acide 4-hydrazinobenzoïque chlorhydrate
Purity: 98% CAS No.: 24589-77-3 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.61 Melting Point: 252-254° dec. MDL No.: MFCD00039073
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Point de fusion: 252…254 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039073
Numéro CAS: 24589-77-3
EINECS: 246-330-0