L(+)-α-Phénylglycine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
Purity: 98+%
CAS No.: 2935-35-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 288° dec.
Beilstein Reference: 2208675
Merck Reference: 14,7291
Optical Rotation: +156° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064403
Formule:
C₈H₉NO₂ Point de fusion: 288 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064403 Numéro CAS: 2935-35-5 EINECS: 220-909-8 Indice Merck: 14,7291 |