Imprimer
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethylglycine HCl
A18892.06 A18892.14 A18892.22
A18892.06EA 40.3 EUR
A18892.06 A18892.14 A18892.22
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate ≥99%
N,N-Diméthylglycine chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 2491-06-7 Molecular Formula: (CH3)2NCH2CO2H.HCl Formula Weight: 139.58 Melting Point: 189-194° Beilstein Reference: 3910578 Merck Reference: 14,3244 MDL No.: MFCD00012610
Formule: C₄H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 139.58 g/mol
Point de fusion: 189…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012610
Numéro CAS: 2491-06-7
EINECS: 219-648-2