Acide butynedioïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 142-45-0
Molecular Formula: HO2CC≡CCO2H
Formula Weight: 114.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 131°(267°F)
Melting Point: ca 182° dec.
Beilstein Reference: 878357
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00004362
Formule:
C₄H₂O₄ Point de fusion: ∼ 182 °C (déc.) Point éclair: 131 °C (267 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00004362 Numéro CAS: 142-45-0 EINECS: 205-536-0 UN: 2928 ADR: 6.1,II |