Dichlorure de succinyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 543-20-4
Molecular Formula: ClC(O)CH2CH2C(O)Cl
Formula Weight: 154.98
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Acrid
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 507064
Merck Reference: 14,8873
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000749
Formule:
C₄H₄Cl₂O₂ Point d'ébullition: 190 °C Point de fusion: 16…17 °C Densité: 1,407 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000749 Numéro CAS: 543-20-4 EINECS: 208-838-0 UN: 3265 ADR: 8,II Indice Merck: 14,8873 |