Imprimer
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) 98 Stabilised
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilisation: ∼ 0.02% 4-Methoxyphenol-MEHQ
A17951.AK A17951.0J A17951.AU
A17951.AKEA 43.8 EUR
A17951.AK A17951.0J A17951.AU
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères) 98 Stabilised
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle (mélange d'isomères)
Stabilized with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 27813-02-1 Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 144.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: 70°/1mm Boiling Point: 205-209° MDL No.: MFCD00004536
Formule: C₇H₁₂O₃
Poids moléculaire: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 205…209 °C
Point de fusion: 70 °C/1mm
Densité: 1.029
Point éclair: 97 °C (207 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004536
Numéro CAS: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3