Hexafluorophosphate de diphényliodonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 58109-40-3
Molecular Formula: C12H10F6IP
Formula Weight: 426.08
Melting Point: 139-144°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061398
Formule:
C₁₂H₁₀F₆IP Point de fusion: 139…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061398 Numéro CAS: 58109-40-3 EINECS: 261-134-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |