(±)-Ethyl mandelate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 774-40-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ Point d'ébullition: 253…255 °C Densité: 1,115 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004494 Numéro CAS: 774-40-3 EINECS: 212-263-0 |