Isonicotinaldéhyde-oxime ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
Purity: 97%
CAS No.: 696-54-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 130-133°
Beilstein Reference: 2079
Formule:
C₆H₆N₂O Point de fusion: 130…133 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006446 Numéro CAS: 696-54-8 EINECS: 211-796-6 |