Imprimer
3,6,9,12-Tétraoxotridécanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17021.14 A17021.06 A17021.22
A17021.14EA 275 EUR
A17021.14 A17021.06 A17021.22
3,6,9,12-Tétraoxotridécanol ≥98%
3,6,9,12-Tétraoxotridécanol
Purity: 98% CAS No.: 23783-42-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)4OCH3 Formula Weight: 208.25 Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 158-160°/5mm MDL No.: MFCD00041756
Formule: C₉H₂₀O₅
Point d'ébullition: 158…160 °C (5 mmHg)
Densité: 1,07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041756
Numéro CAS: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5