Imprimer
Acide ferrocenecarboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ferrocene monocarboxylic acid
A16874.03 A16874.06
A16874.03EA 77.7 EUR
A16874.03 A16874.06
Acide ferrocenecarboxylique ≥98%
Acide ferrocenecarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 1271-42-7 Molecular Formula: C11H10FeO2 Formula Weight: 230.05 Melting Point: ca 210° dec. MDL No.: MFCD00001430
Formule: C₁₁H₁₀FeO₂
Poids moléculaire: 230.05 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001430
Numéro CAS: 1271-42-7
EINECS: 215-040-6