Imprimer
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36 A16769.22
A16769.36EA 87.1 EUR
A16769.36 A16769.22
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol ≥99%
Cyclohex-1,4-ylenediméthanol
Purity: 99% CAS No.: 105-08-8 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 161°(322°F) Melting Point: ca 30° Boiling Point: 282-284° Beilstein Reference: 1902271 MDL No.: MFCD00001512
Formule: C₈H₁₆O₂
Poids moléculaire: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 282…284 °C
Point de fusion: ∼ 30 °C
Densité: 1.04
Point éclair: 161 °C (322 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001512
Numéro CAS: 105-08-8
EINECS: 203-268-9