Imprimer
Acide 1,1'-ferrocenedicarboxylique 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-Dicarboxyferrocene
A16691.03 A16691.06 A16691.14
A16691.03EA 104 EUR
A16691.03 A16691.06 A16691.14
Acide 1,1'-ferrocenedicarboxylique 98
Acide 1,1'-ferrocenedicarboxylique
Purity: 98% CAS No.: 1293-87-4 Molecular Formula: C12H10FeO4 Formula Weight: 274.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00001423
Formule: C₁₂H₁₀FeO₄
Poids moléculaire: 274.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001423
Numéro CAS: 1293-87-4
EINECS: 215-068-9