Imprimer
D(-)-α-Phénylglycine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
A15669.14 A15669.22 A15669.36
A15669.14EA 34.2 EUR
A15669.14 A15669.22 A15669.36
D(-)-α-Phénylglycine ≥99%
D(-)-α-Phénylglycine
Purity: 99% CAS No.: 875-74-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 277° dec. Beilstein Reference: 2208676 Merck Reference: 14,7291 Optical Rotation: -154° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00008061
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 277 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008061
Numéro CAS: 875-74-1
EINECS: 212-876-3
Indice Merck: 14,7291