Imprimer
Mercaptamine chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-MEA
A14377.14 A14377.22 A14377.36
A14377.14EA 50.9 EUR
A14377.14 A14377.22 A14377.36
Mercaptamine chlorhydrate ≥98%
Mercaptamine chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 156-57-0 Molecular Formula: HSCH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 113.61 Melting Point: 65-69° Solubility: Soluble in water and alcohol Beilstein Reference: 3590083 Merck Reference: 14,2779 MDL No.: MFCD00012904
Formule: C₂H₇NS·HCl
Poids moléculaire: 113.61 g/mol
Point de fusion: 65…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1