Aldéhyde hydroxy-2-méthoxy-3-nitrobenzoïque-5 ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 17028-61-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 613271
Formule:
C₈H₇NO₅ Point de fusion: 138…142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017033 Numéro CAS: 17028-61-4 |