Imprimer
Acétamidomalonate de diéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Diethyl 2-acetamidomalonate
A14048.14 A14048.22 A14048.36
A14048.14EA 26.2 EUR
A14048.14 A14048.22 A14048.36
Acétamidomalonate de diéthyle ≥98%
Acétamidomalonate de diéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 1068-90-2 Molecular Formula: CH3CONHCH(CO2CH2CH3)2 Formula Weight: 217.22 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 185°/20mm MDL No.: MFCD00009146
Formule: C₉H₁₅NO₅
Poids moléculaire: 217.22 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 96…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009146
Numéro CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9