Dichlorure phénylphosphonique ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
Purity: 90+%
CAS No.: 824-72-6
Molecular Formula: C6H5Cl2OP
Formula Weight: 194.99
Flash Point: 204°(399°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 258°
Beilstein Reference: 1072240
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002070
Formule:
C₆H₅Cl₂OP Poids moléculaire: 194.98 g/mol Point d'ébullition: 258 °C Point de fusion: 1…3 °C Densité: 1.379 Point éclair: 204 °C (399 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002070 Numéro CAS: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8 II |