Phosphorochloridate de diphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diphenyl phosphorochloridate
Purity: 97%
CAS No.: 2524-64-3
Molecular Formula: C12H10ClO3P
Formula Weight: 268.64
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 145-147°/1mm
Beilstein Reference: 654130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00003030
Formule:
C₁₂H₁₀ClO₃P Point d'ébullition: 145…147 °C (1 mmHg) Densité: 1,296 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003030 Numéro CAS: 2524-64-3 EINECS: 219-759-6 UN: 3265 ADR: 8,III |