Hydantoïne ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 461-72-3
Molecular Formula: C3H4N2O2
Formula Weight: 100.08
Melting Point: 221-223°
Beilstein Reference: 110598
Merck Reference: 14,4761
MDL No.: MFCD00005259
Formule:
C₃H₄N₂O₂ Point de fusion: 221…223 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005259 Numéro CAS: 461-72-3 EINECS: 207-313-3 Indice Merck: 14,4761 |