Imprimer
Cyanoacétamide ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12482.0E A12482.22 A12482.36
A12482.0EEA 500 EUR
A12482.0E A12482.22 A12482.36
Cyanoacétamide ≥99%
Cyanoacétamide
Purity: 99% CAS No.: 107-91-5 Molecular Formula: NCCH2CONH2 Formula Weight: 84.08 Flash Point: 215°(419°F) Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 878221 Merck Reference: 14,2688 MDL No.: MFCD00008024
Formule: C₃H₄N₂O
Point de fusion: 118…122 °C
Point éclair: 215 °C (419 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008024
Numéro CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Indice Merck: 14,2688