Palladium 10% sur carbone, sèche à utiliser comme catalyseur Type 487
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 7440-05-3
Merck Reference: 14,6989
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00011167
Formule:
Pd Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011167 Numéro CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III Indice Merck: 14,6989 |