Imprimer
N-Méthylformanilide ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11829.0C A11829.0E A11829.30 A11829.36
A11829.0CEA 1310 EUR
A11829.0C A11829.0E A11829.30 A11829.36
N-Méthylformanilide ≥99%
N-Méthylformanilide
Purity: 99% CAS No.: 93-61-8 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Flash Point: 126°(258°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 9-13° Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 636496 MDL No.: MFCD00003283
Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 242…244 °C
Point de fusion: 9…13 °C
Densité: 1,095
Point éclair: 126 °C (258 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003283
Numéro CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3