1-Oxyde de 2,3-dihydro-4-méthyl-1-phényl-1H-phosphole ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 94%
CAS No.: 707-61-9
Molecular Formula: C11H13OP
Formula Weight: 192.19
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 173-174°/0.7mm
Beilstein Reference: 609223
MDL No.: MFCD00014518
Formule:
C₁₁H₁₃OP Point d'ébullition: 173…174 °C (0,7 mmHg) Point de fusion: 60…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014518 Numéro CAS: 707-61-9 EINECS: 211-901-5 |