Butynedioate de diéthyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
Purity: 96%
CAS No.: 762-21-0
Molecular Formula: CH3CH2O2CC≡CCO2CH2CH3
Formula Weight: 170.16
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 108-110°/11mm
Beilstein Reference: 743166
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009186
Formule:
C₈H₁₀O₄ Point d'ébullition: 108…110 °C (11 mmHg) Point de fusion: 1…2 °C Densité: 1,067 Point éclair: 94 °C (201 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009186 Numéro CAS: 762-21-0 EINECS: 212-095-8 ADR: 8,III |