Imprimer
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11530.03 A11530.06 A11530.14
A11530.03EA 56.1 EUR
A11530.03 A11530.06 A11530.14
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine 98%
(±)-3,3-Diméthyl-2-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 3850-30-4 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008078
Formule: C₆H₁₅N
Densité: 0,755
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008078
Numéro CAS: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ADR: 3,II