Imprimer
Arséniure d'indium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
22651.04 22651.09
22651.04EA 121 EUR
22651.04 22651.09
Arséniure d'indium ≥99% (base métaux)
Arséniure d'indium
Purity: 99% CAS No.: 1303-11-3 Molecular Formula: AsIn Formula Weight: 189.74 Physical Form: 5mm & Down Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,4949 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00016144
In semiconductor electronics
Formule: AsIn
Poids moléculaire: 189.74 g/mol
Point de fusion: 936
Densité: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016144
Numéro CAS: 1303-11-3
EINECS: 215-115-3
UN: 1557
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,4949