Imprimer
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
A11161.0E A11161.22 A11161.36
A11161.0EEA 273 EUR
A11161.0E A11161.22 A11161.36
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone ≥98%
3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone
Purity: 98+% CAS No.: 89-25-8 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 127-131° Boiling Point: 191°/17mm Beilstein Reference: 609575 Merck Reference: 14,6713 MDL No.: MFCD00003138
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 191 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 127…131 °C
Densité: 1,120
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003138
Numéro CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0
Indice Merck: 14,6713