Dichlorophosphate de phényle 97%, tiges
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phenyl phosphorodichloridate
Purity: 97%
CAS No.: 770-12-7
Molecular Formula: C6H5Cl2O2P
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -1°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 511863
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002067
Formule:
C₆H₅Cl₂O₂P Poids moléculaire: 210.98 g/mol Point d'ébullition: 241…243 °C Point de fusion: –1 °C Densité: 1.415 Point éclair: 112 °C (233 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002067 Numéro CAS: 770-12-7 EINECS: 212-220-6 UN: 3265 ADR: 8 II |