1-Amino-2,2-diéthoxyéthane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
Purity: 98%
CAS No.: 645-36-3
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506067
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008136
Formule:
C₆H₁₅NO₂ Poids moléculaire: 133.19 g/mol Point d'ébullition: 162…163 °C Densité: 0.916 Point éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008136 Numéro CAS: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 ADR: 3 III |