Imprimer
6-Chloronicotinate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-chloronicotinate
A10396.06 A10396.14
A10396.06EA 61.6 EUR
A10396.06 A10396.14
6-Chloronicotinate de méthyle ≥98%
6-Chloronicotinate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 73781-91-6 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 83-88° Beilstein Reference: 128648
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point de fusion: 83…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023420
Numéro CAS: 73781-91-6