Mercure (II) trifluoroacétate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13257-51-7
Molecular Formula: C4F6HgO4
Formula Weight: 426.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 3633860
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00013201
Formule:
C₄F₆HgO₄ Point de fusion: 167…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013201 Numéro CAS: 13257-51-7 EINECS: 236-250-4 UN: 2025 ADR: 6.1,II |