Butynedioate de diméthyle ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
Purity: 95%
CAS No.: 762-42-5
Molecular Formula: C6H6O4
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 86°(186°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.156
Refractive Index: 1.4470
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: -18°
Boiling Point: 95-98°/19mm
Beilstein Reference: 607063
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00008456
Formule:
C₆H₆O₄ Point d'ébullition: 95…98 °C (19 mmHg) Point de fusion: –18 °C Densité: 1,156 Point éclair: 86 °C (186 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008456 Numéro CAS: 762-42-5 EINECS: 212-098-4 ADR: 8,III |