Imprimer
Allyl cyanure ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44775.14 44775.22
44775.14EA 74.1 EUR
44775.14 44775.22
Allyl cyanure ≥97%
Allyl cyanure
Purity: 97% CAS No.: 109-75-1 Molecular Formula: C4H5N Formula Weight: 67.09 Flash Point: 24°(75°F) Physical Form: Liquid Density: 0.834 Refractive Index: 1.4050 Appearance: Colourless to pale brown Odour: Unpleasant Melting Point: -87° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 605352 Merck Reference: 14,290 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001962
Formule: C₄H₅N
Poids moléculaire: 67.09 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0.834
Point éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001962
Numéro CAS: 109-75-1
EINECS: 203-701-1
UN: 1992
ADR: 3 III