Méthacrylaldéhyde ≥96% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec hydroquinone
Stabilized with hydroquinone
Purity: 96%
CAS No.: 78-85-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: -15°(5°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.847
Refractive Index: 1.4150
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -81°
Boiling Point: 69-70°
UN No.: 2396
MDL No.: MFCD00006974
Formule:
C₄H₆O Point d'ébullition: 69…70 °C Point de fusion: –81 °C Densité: 0,847 Point éclair: –15 °C (5 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006974 Numéro CAS: 78-85-3 EINECS: 201-150-1 UN: 2396 ADR: 3,II |