Imprimer
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
Dans une ampoule sous argon
40386.04 40386.09 40386.18
40386.04EA 35.5 EUR
40386.04 40386.09 40386.18
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Purity: 99+% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Density: 1.60 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. Merck Reference: 14,9482 MDL No.: MFCD00003723
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Point de fusion: ∼ 285 °C (déc.)
Densité: 1,60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003723
Numéro CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,9482