Imprimer
Arséniure d'indium ≥99.9999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
12932.04 12932.09
12932.04EA 178 EUR
12932.04 12932.09
Arséniure d'indium ≥99.9999% (base métaux)
Arséniure d'indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 1303-11-3 Molecular Formula: InAs Formula Weight: 189.74 Physical Form: 1.5-9.5mm Polycrystalline Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,4949 UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00016144
Formule: AsIn
Poids moléculaire: 189.74 g/mol
Point de fusion: 936
Densité: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016144
Numéro CAS: 1303-11-3
EINECS: 215-115-3
UN: 1557
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,4949